2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923993-1G OR923993-250MG
APOSOR923993-1GEA 310 EUR
APOSOR923993-1G APOSOR923993-250MG
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144912
Núm. CAS: 17190-77-1