3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924020-1G OR924020-5G
APOSOR924020-1GEA 290 EUR
APOSOR924020-1G APOSOR924020-5G
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₅H₅ClOS
MW: 148,611 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203004
Núm. CAS: 193602-41-4