4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924043-1G OR924043-250MG
APOSOR924043-1GEA 208 EUR
APOSOR924043-1G APOSOR924043-250MG
4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid 95%
4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22397804
Núm. CAS: 138569-60-5