trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR924057-1G OR924057-5G
APOSOR924057-1GEA 293 EUR
APOSOR924057-1G APOSOR924057-5G
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676395
Núm. CAS: 1268521-85-2