Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924082-1G OR924082-250MG
APOSOR924082-1GEA 806 EUR
APOSOR924082-1G APOSOR924082-250MG
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16610953
Núm. CAS: 1227571-82-5