(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fmoc-HoGln(Trt)-OH, Fmoc-l-hgln(trt)-OH, Fmoc-L-Homogln(Trt)-OH
OR924095-100MG
OR924095-250MG
APOSOR924095-100MGEA
78.3
EUR
APOSOR924095-100MG
APOSOR924095-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Formula:
C₄₀H₃₆N₂O₅ MW: 624,724 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03093573 Núm. CAS: 1263046-43-0 |