1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Acetyl-5-aminoindole
OR924110-1G OR924110-250MG
APOSOR924110-1GEA 230 EUR
APOSOR924110-1G APOSOR924110-250MG
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11559037
Núm. CAS: 16066-93-6