Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924117-1G OR924117-250MG
APOSOR924117-1GEA 203 EUR
APOSOR924117-1G APOSOR924117-250MG
Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,612 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19704132
Núm. CAS: 173841-07-1