Ethyl 5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-(Hydroxymethyl)pyrazole-3-carboxylate
OR924136-1G OR924136-250MG OR924136-5G
APOSOR924136-1GEA 116 EUR
APOSOR924136-1G APOSOR924136-250MG APOSOR924136-5G
Ethyl 5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620142
Núm. CAS: 61453-48-3