1-Butyl-2-chloro-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924177-1G OR924177-250MG
APOSOR924177-1GEA 504 EUR
APOSOR924177-1G APOSOR924177-250MG
1-Butyl-2-chloro-1H-imidazole 95%
1-Butyl-2-chloro-1H-imidazole
Formula: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699141
Núm. CAS: 1053655-55-2