5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924191-1G OR924191-250MG
APOSOR924191-1GEA 754 EUR
APOSOR924191-1G APOSOR924191-250MG
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190321
Núm. CAS: 1268816-48-3