(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-tert-Butyl 1-aminopropan-2-ylcarbamate
OR924219-1G
APOSOR924219-1GEA 112 EUR
APOSOR924219-1G
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine 97%
(S)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08726031
Núm. CAS: 146552-71-8