2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924227-1G OR924227-250MG
APOSOR924227-1GEA 130 EUR
APOSOR924227-1G APOSOR924227-250MG
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254423
Núm. CAS: 155265-57-9