Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR924260-100G OR924260-25G OR924260-5G
APOSOR924260-100GEA 642 EUR
APOSOR924260-100G APOSOR924260-25G APOSOR924260-5G
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dimethyl 3-aminophthalate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09029586
Núm. CAS: 34529-06-1