5-Ethylpyrimidin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924263-1G OR924263-250MG
APOSOR924263-1GEA 302 EUR
APOSOR924263-1G APOSOR924263-250MG
5-Ethylpyrimidin-2-amine 95%
5-Ethylpyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743848
Núm. CAS: 39268-71-8