N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924304-1G OR924304-250MG
APOSOR924304-1GEA 142 EUR
APOSOR924304-1G APOSOR924304-250MG
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylacetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157672
Núm. CAS: 18925-69-4