(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924308-1G OR924308-5G
APOSOR924308-1GEA 87 EUR
APOSOR924308-1G APOSOR924308-5G
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₅H₅BrOS
MW: 193,062 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202660
Núm. CAS: 70260-17-2