1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924408-1G
OR924408-250MG
APOSOR924408-1GEA
806
EUR
APOSOR924408-1G
APOSOR924408-250MG
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one 95%
1-Azaspiro[3.4]octan-2-one
Formula:
C₇H₁₁NO MW: 125,168 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20384799 Núm. CAS: 178242-70-1 |