Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR924414-1G OR924414-25G OR924414-5G
APOSOR924414-1GEA 265 EUR
APOSOR924414-1G APOSOR924414-25G APOSOR924414-5G
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃
MW: 156,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105920
Núm. CAS: 227607-44-5