2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924435-1G OR924435-5G
APOSOR924435-1GEA 122 EUR
APOSOR924435-1G APOSOR924435-5G
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111887
Núm. CAS: 89942-45-0