4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR924446-1G OR924446-5G
APOSOR924446-1GEA 148 EUR
APOSOR924446-1G APOSOR924446-5G
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₇N₃O
MW: 149,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127852
Núm. CAS: 4786-76-9