1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924451-1G OR924451-5G
APOSOR924451-1GEA 95.7 EUR
APOSOR924451-1G APOSOR924451-5G
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone
Formula: C₆H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369793
Núm. CAS: 7533-07-5