3-Aminomethylisoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR924472-1G OR924472-250MG OR924472-5G
APOSOR924472-1GEA 0 EUR
APOSOR924472-1G APOSOR924472-250MG APOSOR924472-5G
3-Aminomethylisoxazole 95%
3-Aminomethylisoxazole
Formula: C₄H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738791
Núm. CAS: 131052-58-9
UN: 2735
ADR: 8,III