Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924492-1G OR924492-250MG
APOSOR924492-1GEA 806 EUR
APOSOR924492-1G APOSOR924492-250MG
Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate 95%
Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839097
Núm. CAS: 124999-43-5