1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924505-1G OR924505-250MG
APOSOR924505-1GEA 329 EUR
APOSOR924505-1G APOSOR924505-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11616169
Núm. CAS: 3418-45-9