Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924529-1G OR924529-250MG
APOSOR924529-1GEA 177 EUR
APOSOR924529-1G APOSOR924529-250MG
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660966
Núm. CAS: 76196-80-0