1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924534-100MG OR924534-1G OR924534-250MG
APOSOR924534-100MGEA 183 EUR
APOSOR924534-100MG APOSOR924534-1G APOSOR924534-250MG
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole 95%
1-Boc-2,5-dihydro-3-methyl-1H-pyrrole
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24466973
Núm. CAS: 643759-58-4