5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924558-1G OR924558-250MG
APOSOR924558-1GEA 231 EUR
APOSOR924558-1G APOSOR924558-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine 95%
5-Bromo-2,4-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09842454
Núm. CAS: 27063-92-9