Pyridazine-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR924578-1G OR924578-5G
APOSOR924578-1GEA 476 EUR
APOSOR924578-1G APOSOR924578-5G
Pyridazine-4-carbonitrile
Pyridazine-4-carbonitrile
Formula: C₅H₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263328
Núm. CAS: 68776-62-5