2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924581-1G OR924581-5G
APOSOR924581-1GEA 168 EUR
APOSOR924581-1G APOSOR924581-5G
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-(2-Furyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Formula: C₉H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864504
Núm. CAS: 959240-19-8