2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-(4-biphenylyl)propanoic Acid
OR924588-1G OR924588-5G
APOSOR924588-1GEA 127 EUR
APOSOR924588-1G APOSOR924588-5G
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Formula: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241.285 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425234
Núm. CAS: 76985-08-5