1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)iodobenzene
OR9246-1G OR9246-250MG
APOSOR9246-1GEA 270 EUR
APOSOR9246-1G APOSOR9246-250MG
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₉H₈IN₃
MW: 285,084 g/mol
Pto. de fusión: 53…55,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271930
Núm. CAS: 615534-73-1