Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924600-1G OR924600-5G
APOSOR924600-1GEA 219 EUR
APOSOR924600-1G APOSOR924600-5G
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl 2-(1H-imidazol-1-yl)-2-oxoacetate
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21362621
Núm. CAS: 75716-82-4