5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR924669-1G OR924669-5G
APOSOR924669-1GEA 432 EUR
APOSOR924669-1G APOSOR924669-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanamine
Formula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106176
Núm. CAS: 1392804-87-3