(R)-Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924685-1G OR924685-250MG
APOSOR924685-1GEA 0 EUR
APOSOR924685-1G APOSOR924685-250MG
(R)-Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
(R)-Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015960
Núm. CAS: 191347-93-0