(3S)-3-Phenylpyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR924732-1G OR924732-250MG
APOSOR924732-1GEA 905 EUR
APOSOR924732-1G APOSOR924732-250MG
(3S)-3-Phenylpyrrolidine 98%
(3S)-3-Phenylpyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19216484
Núm. CAS: 62624-46-8