Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR924751-10G OR924751-1G OR924751-5G
APOSOR924751-10GEA 2050 EUR
APOSOR924751-10G APOSOR924751-1G APOSOR924751-5G
Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105985
Núm. CAS: 169899-49-4