3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR924769-1G OR924769-5G
APOSOR924769-1GEA 609 EUR
APOSOR924769-1G APOSOR924769-5G
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15474858
Núm. CAS: 1209654-41-0