2-(Methoxymethyl)azetidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR924801-10G OR924801-1G OR924801-5G
APOSOR924801-10GEA 2020 EUR
APOSOR924801-10G APOSOR924801-1G APOSOR924801-5G
2-(Methoxymethyl)azetidine
2-(Methoxymethyl)azetidine
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101.147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105901
Núm. CAS: 1290136-94-5