7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924836-1G
OR924836-250MG
APOSOR924836-1GEA
828
EUR
APOSOR924836-1G
APOSOR924836-250MG
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Nitro-imidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,134 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17016107 Núm. CAS: 1234615-93-0 |