(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924852-1G OR924852-5G
APOSOR924852-1GEA 270 EUR
APOSOR924852-1G APOSOR924852-5G
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015900
Núm. CAS: 688809-96-3