tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924855-25G
APOSOR924855-25GEA 104 EUR
APOSOR924855-25G
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706038
Núm. CAS: 396731-40-1