Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924858-1G OR924858-250MG
APOSOR924858-1GEA 487 EUR
APOSOR924858-1G APOSOR924858-250MG
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369096
Núm. CAS: 342026-17-9