1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924899-1G OR924899-250MG
APOSOR924899-1GEA 828 EUR
APOSOR924899-1G APOSOR924899-250MG
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formula: C₅H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105808
Núm. CAS: 937161-86-9