5-Methylbenzofuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924946-1G OR924946-250MG
APOSOR924946-1GEA 719 EUR
APOSOR924946-1G APOSOR924946-250MG
5-Methylbenzofuran 95%
5-Methylbenzofuran
Formula: C₉H₈O
MW: 132,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00138124
Núm. CAS: 18441-43-5