4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR924951-1G OR924951-25G OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA 29 EUR
APOSOR924951-1G APOSOR924951-25G APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₄
MW: 184,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11557227
Núm. CAS: 4319-93-1