6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924956-1G OR924956-250MG
APOSOR924956-1GEA 806 EUR
APOSOR924956-1G APOSOR924956-250MG
6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine 95%
6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidine
Formula: C₈H₁₁N₃
MW: 149,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22565616
Núm. CAS: 66521-83-3