[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]furan, 5-(Fur-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR9251-1G OR9251-250MG
APOSOR9251-1GEA 209 EUR
APOSOR9251-1G APOSOR9251-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Pto. de fusión: 43…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271948
Núm. CAS: 876728-41-5