6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
OR925267-25G
APOSOR925267-25GEA 104 EUR
APOSOR925267-25G
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 95%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formula: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043647
Núm. CAS: 16647-04-4