Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 5-Isoquinolinecarboxylate
OR925357-1G
APOSOR925357-1GEA
60.9
EUR
APOSOR925357-1G
Methyl isoquinoline-5-carboxylate 95%
Methyl isoquinoline-5-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,195 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06204278 Núm. CAS: 16675-59-5 |